4-Ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
OR10472-100G
APOSOR10472-100GEA
128
EUR
APOSOR10472-100G
4-Ethoxyphenylboronsäure
4-Ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Molecular Weight: 165,98 g/mol Schmelzpunkt: 140…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00674028 CAS-Nummer: 22237-13-4 |