Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molecular Weight: 236,08 g/mol
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788564
CAS-Nummer: 100367-77-9