Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR10475-1G
OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA
65.4
EUR
APOSOR10475-1G
APOSOR10475-5G
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat
Formel:
C₉H₁₆O₃ Molecular Weight: 172,2215 g/mol Siedepunkt: 73…75 °C/0,2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788560 CAS-Nummer: 103260-44-2 |