4-Ethylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Ethylphenyl)metaborsäure, 4-Ethylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-ethylphenyl)boran
OR10478-100G
OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA
58
EUR
APOSOR10478-100G
APOSOR10478-25G
4-Ethylphenylboronsäure
4-Ethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149.98 g/mol Schmelzpunkt: 150…155 °C Dichte: 1.125 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00859377 CAS-Nummer: 63139-21-9 |