4-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 132 EUR
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure 97%
4-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄S
Molecular Weight: 214,05 g/mol
Schmelzpunkt: 135…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093076
CAS-Nummer: 352530-24-6