5-Indolcarbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indol-5-carboxaldehyd
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 198 EUR
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
5-Indolcarbaldehyd 98%
5-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 96…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093664
CAS-Nummer: 1196-69-6