6-Indolcarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indol-6-carboxaldehyd
OR10489-25G
APOSOR10489-25GEA 207 EUR
APOSOR10489-25G
6-Indolcarbaldehyd
6-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179596
CAS-Nummer: 1196-70-9