4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-25GEA 330 EUR
APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.1733 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01407645
CAS-Nummer: 22080-96-2