4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10497-1G
APOSOR10497-1GEA 34.8 EUR
APOSOR10497-1G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788424
CAS-Nummer: 493035-82-8