(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR10499-5G
APOSOR10499-5GEA 149 EUR
APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112,1298 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179522
CAS-Nummer: 38993-84-9