3-Hydroxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxybenzolboronsäure, (3-Hydroxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)boran
OR10504-25G
OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA
79.9
EUR
APOSOR10504-25G
APOSOR10504-5G
3-Hydroxyphenylboronsäure 98%
3-Hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₃ Schmelzpunkt: 208…213 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074603 CAS-Nummer: 87199-18-6 |