4-Hydroxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10505-25G
OR10505-5G
OR10505-100G
APOSOR10505-25GEA
34.8
EUR
APOSOR10505-25G
APOSOR10505-5G
APOSOR10505-100G
4-Hydroxyphenylboronsäure 97%
4-Hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₃ Schmelzpunkt: 285 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074628 CAS-Nummer: 71597-85-8 |