5-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 0 EUR
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hydroxymethyl)indol
5-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179594
CAS-Nummer: 1075-25-8