2-Iod-1-methylimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iod-1-methyl-1H-imidazol
OR10510-1G
OR10510-5G
APOSOR10510-1GEA
66.7
EUR
APOSOR10510-1G
APOSOR10510-5G
2-Iod-1-methylimidazol
2-Iodo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅IN₂ Molecular Weight: 208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661606 CAS-Nummer: 37067-95-1 |