4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR10527-25G
APOSOR10527-25GEA 151 EUR
APOSOR10527-25G
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,99 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02684315
CAS-Nummer: 208399-66-0