4-Methoxy-3-methylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR10528-100G
OR10528-25G
OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA
596
EUR
APOSOR10528-100G
APOSOR10528-25G
APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronsäure 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Molecular Weight: 165.99 g/mol Schmelzpunkt: 194…200 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179464 CAS-Nummer: 175883-62-2 |