3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10532-25G
APOSOR10532-25GEA 156 EUR
APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₆
Molecular Weight: 224,96 g/mol
Schmelzpunkt: 250…255 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179469
CAS-Nummer: 117342-20-8