4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10537-100G
OR10537-25G
OR10537-5G
APOSOR10537-100GEA
0
EUR
APOSOR10537-100G
APOSOR10537-25G
APOSOR10537-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179438 CAS-Nummer: 171364-80-0 |