Methyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR10539-25G
APOSOR10539-25GEA 62.5 EUR
APOSOR10539-25G
Methyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Molecular Weight: 222,05 g/mol
Schmelzpunkt: 62,1…62.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788565
CAS-Nummer: 54045-74-8