1-Methylimidazol-5-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR10540-1G OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10540-1G APOSOR10540-5G
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd 98%
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00030439
CAS-Nummer: 39021-62-0