1-Methylimidazol-2-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 0 EUR
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazol-2-carbonsäure 98%
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863421
CAS-Nummer: 20485-43-2