Methyl-6-indolcarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Methyl-6-indolcarboxylat 98%
Methyl-6-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00211063
CAS-Nummer: 50820-65-0