Methyl-7-indolcarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-indole-7-carboxylate
OR10545-25G
OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA
98.6
EUR
APOSOR10545-25G
APOSOR10545-5G
Methyl-7-indolcarboxylat 97%
Methyl-7-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175.19 g/mol Schmelzpunkt: 47…48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00211064 CAS-Nummer: 93247-78-0 |