Methyloxindol-5-carboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl Oxindole-5-carboxylate
OR10550-100MG
OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR10550-100MG
APOSOR10550-1G
Methyloxindol-5-carboxylat 96%
Methyloxindol-5-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,1834 g/mol Schmelzpunkt: 192…199 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179600 CAS-Nummer: 199328-10-4 |