Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 144 EUR
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,1684 g/mol
Siedepunkt: 196,8 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075170
CAS-Nummer: 110238-91-0