4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR10559-1G OR10559-100MG OR10559-250MG OR10559-500MG
APOSOR10559-1GEA 353 EUR
APOSOR10559-1G APOSOR10559-100MG APOSOR10559-250MG APOSOR10559-500MG
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₉BO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093071
CAS-Nummer: 166386-48-7