2-(Methylthio)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 301 EUR
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
2-(Methylthio)phenylboronsäure 97%
2-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂S
Schmelzpunkt: 77…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318165
CAS-Nummer: 168618-42-6