2-Nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2-nitrophenyl)boran, (2-Nitrophenyl)metaborsäure, 2-Nitrobenzolboronsäure
OR10570-25G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 58 EUR
APOSOR10570-25G APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronsäure 97%
2-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Molecular Weight: 166.93 g/mol
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00161358
CAS-Nummer: 5570-19-4