3-Nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(3-nitrophenyl)boran, 3-Nitrobenzolboronsäure, (3-Nitrophenyl)metaborsäure
OR10571-5G
APOSOR10571-5GEA
21.9
EUR
APOSOR10571-5G
3-Nitrophenylboronsäure 97%
3-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ Molecular Weight: 166,93 g/mol Schmelzpunkt: 284…285 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007193 CAS-Nummer: 13331-27-6 |