4-Aminonicotinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminopyridin-3-carbonsäure, 4-Amino-3-pyridincarbonsäure
OR1058-1G
OR1058-25G
OR1058-5G
APOSOR1058-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1058-1G
APOSOR1058-25G
APOSOR1058-5G
4-Aminonicotinsäure 99%
4-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 307…312 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234183 CAS-Nummer: 7418-65-7 |