Tetrahydropyran-4-essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-essigsäure 97%
Tetrahydropyran-4-essigsäure
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144.1700 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631204
CAS-Nummer: 85064-61-5