4-Vinylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-vinylphenyl)boran, (4-Vinylphenyl)metaborsäure, 4-Vinylbenzolboronsäure
OR10599-25G OR10599-5G
APOSOR10599-25GEA 128 EUR
APOSOR10599-25G APOSOR10599-5G
4-Vinylphenylboronsäure 97%
4-Vinylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₂
Molecular Weight: 147,97 g/mol
Schmelzpunkt: 190…193 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00239441
CAS-Nummer: 2156-04-9