Bis(hexylene glycolato)diboron
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane)
OR10606-25G OR10606-100G
APOSOR10606-25GEA 59.6 EUR
APOSOR10606-25G APOSOR10606-100G
Bis(hexylene glycolato)diboron
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formel: C₁₂H₂₄B₂O₄
Molecular Weight: 253.94 g/mol
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06246008
CAS-Nummer: 230299-21-5