4-Bromphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromphenol 98%
4-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 235…238 °C
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002313
CAS-Nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III