2,3-Dibrompropyl-acrylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Acrylic Acid 2,3-Dibromopropyl Ester
OR1062-5G OR1062-1G OR1062-25G
APOSOR1062-5GEA 34.8 EUR
APOSOR1062-5G APOSOR1062-1G APOSOR1062-25G
2,3-Dibrompropyl-acrylat
2,3-Dibromopropyl acrylate
Formel: C₆H₈Br₂O₂
Molecular Weight: 271,94 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/1,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059461
CAS-Nummer: 19660-16-3