2-Aminoimidazolhemisulfat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G
OR10629-25G
OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10629-1G
APOSOR10629-25G
APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazolhemisulfat
2-Aminoimidazolhemisulfat
Formel:
C₆H₁₂N₆O₄S Molecular Weight: 264.26 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013162 CAS-Nummer: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |