(Triphenylphosphoranyliden)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile, (Cyanomethylene)triphenylphosphorane
OR10639-25G
OR10639-5G
OR10639-100G
APOSOR10639-25GEA
72.5
EUR
APOSOR10639-25G
APOSOR10639-5G
APOSOR10639-100G
(Triphenylphosphoranyliden)acetonitril
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Formel:
C₂₀H₁₆NP Molecular Weight: 301,33 g/mol Schmelzpunkt: 189…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00567633 CAS-Nummer: 16640-68-9 EINECS: 240-689-7 |