2,6-Dimethyl-4(1H)-pyridinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethyl-4(1H)-pyridinon 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,1525 g/mol
Siedepunkt: 351 °C
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00956021
CAS-Nummer: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2