Methyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
OR10660-100G
OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA
53.8
EUR
APOSOR10660-100G
APOSOR10660-25G
Methyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formel:
C₂₁H₁₉O₂P Molecular Weight: 334.36 g/mol Schmelzpunkt: 165…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008455 CAS-Nummer: 2605-67-6 EINECS: 220-018-4 |