(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10663-1G OR10663-5G
APOSOR10663-1GEA 46.4 EUR
APOSOR10663-1G APOSOR10663-5G
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₀H₂₀BrOP
Molecular Weight: 387,2500 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075442
CAS-Nummer: 33670-32-5