1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibromo-5-(tert-butyl)benzene, 5-(tert-Butyl)-1,3-dibromobenzene
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 23.2 EUR
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
Molecular Weight: 292,0100 g/mol
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657956
CAS-Nummer: 129316-09-2