1,4-Phenylenediphosphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10672-1G OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA 116 EUR
APOSOR10672-1G APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Formel: C₆H₈O₆P₂
Schmelzpunkt: >260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00475582
CAS-Nummer: 880-68-2
UN: 3261
ADR: 8,III