4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 149 EUR
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid
4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₇ClN₂
Molecular Weight: 200.7084 g/mol
Schmelzpunkt: 228 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013387
CAS-Nummer: 128231-55-0