Diethyl(2-bromethyl)phosphonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 422 EUR
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl(2-bromethyl)phosphonat 97%
Diethyl(2-bromethyl)phosphonat
Formel: C₆H₁₄BrO₃P
Molecular Weight: 245,06 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C/1mmHg
Dichte: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000239
CAS-Nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3