tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
OR10694-100G OR10694-1KG OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA 109 EUR
APOSOR10694-100G APOSOR10694-1KG APOSOR10694-500G
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 98%
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Molecular Weight: 252.25 g/mol
Siedepunkt: 100…103 °C/1.5mmHg
Dichte: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075414
CAS-Nummer: 27784-76-5