4-Brom-o-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3,4-dimethylbenzol, 3,4-Dimethylbrombenzol
OR1071-25G OR1071-100G
APOSOR1071-25GEA 29 EUR
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Brom-o-xylol
4-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 214…215 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000086
CAS-Nummer: 583-71-1
EINECS: 209-518-3