2-Brom-1-(3-pyridinyl)ethanonhydrobromid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
2-Brom-1-(3-pyridinyl)ethanonhydrobromid
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 280.95 g/mol
Schmelzpunkt: 192…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052182
CAS-Nummer: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6