2-Brom-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-4-methylanilin, 4-Amino-3-bromtoluol
OR1073-100G
OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA
43.5
EUR
APOSOR1073-100G
APOSOR1073-25G
2-Brom-p-toluidin
2-Brom-p-toluidin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186.05 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C/30mmHg Schmelzpunkt: 14…16 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007635 CAS-Nummer: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |