2-Brom-5-chloranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 102 EUR
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Brom-5-chloranilin 97%
2-Brom-5-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 128 °C/6.75mmHg
Schmelzpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672942
CAS-Nummer: 823-57-4