4-Brom-2-methylanisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Brom-2-methoxytoluol, 1-Brom-4-methoxy-3-methylbenzol

OR1076-100G
APOSOR1076-100GEA 98.6 EUR
APOSOR1076-100G
4-Brom-2-methylanisol 98%
4-Brom-2-methylanisol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C/25mmHg
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321139
CAS-Nummer: 14804-31-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR